Läs mer
Rubidium, 99,75 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11329728
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329728 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11329728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044214.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-17-7 | Rb | 85.47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubidium
Färg Silver
CAS 7440-17-7
Utseende Silverfärgat fast material
Kvantitet 1 g
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99,75 % (metallbaserad bas)
Molekylformel Rb
MDL-nummer MFCD00134055
Synonym unii-mlt4718tjw, mlt4718tjw, rubidio, rubidium-103, rubidium-106, atom, rubidium, isotope of mass 103, rubidium, isotope of mass 106, un1423 dangerous when wet
InChI-nyckel IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Rb]
IUPAC-namn rubidium
Molekylvikt (g/mol) 85.47
PubChem CID 5357696
ChEBI CHEBI:33322
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.