Läs mer
Rubidium acetate, 99.8% (metals basis)
Produktkod. 11337627
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337627 10 g 10g
11327627 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012890.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 563-67-7 | C2H3O2Rb | 144.51 g/mol
Rubidiumacetat har rapporterats modifiera syra/baskaraktären hos katalysatorbärarna som kiseldioxid, aluminiumoxid och titanoxid. Det kan användas vid framställning av rubidiumferrit i nanostorlek och som en promotor på palladiumkatalyserad syntes av vinylacetat i heterogen gasreaktion. Det används i medicinska och i forskningslaboratorier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 563-67-7
Molekylformel C2H3O2Rb
Molekylvikt (g/mol) 144.51
MDL-nummer MFCD00013058
InChI-nyckel FOGKDYADEBOSPL-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium acetate, acetic acid, rubidium salt, unii-86h795sz6d, acetic acid, rubidium salt 1:1, acetic acid rubidium, rubidio acetate, acmc-1aks3, rubidium 1+ acetate ion, rubidium 1+ ion acetate, c2h3o2.rb
PubChem CID 23673628
IUPAC-namn rubidium(1+);acetate
LEDER [Rb+].CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubidium acetate
Smältpunkt 246°C
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Kvantitet 10 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 144.52
Procent renhet 99.8%
Fysisk form Crystalline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.