Läs mer
Rubidium bromide, 99.8% (metals basis)
Produktkod. p-7049098
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11347627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012891.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7789-39-1 | BrRb | 165.37 g/mol
Rubidiumbromid används i infraröd optik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-39-1
Molekylformel BrRb
Molekylvikt (g/mol) 165.37
MDL-nummer MFCD00011186
InChI-nyckel JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium bromide, rubidium bromide rbbr, unii-33cm31xvqq, rubidium 1+ bromide, rubidium 1+ ion bromide, 33cm31xvqq, rubidium-bromid, rbbr, br.rb, rubidium i bromide
PubChem CID 4670918
IUPAC-namn rubidium(l+);bromid
LEDER [Br-].[Rb+]
Specifikationer
Kokpunkt 1340°C
Kemiskt namn eller material Rubidium bromide
Smältpunkt 693°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,8283
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 165.38
Procent renhet 99.8%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.553
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.