Läs mer
Rubidium carbonate, 99.8% (metals basis)
Beskrivning
Rubidium carbonate is used in glass-making by enhancing stability and durability as well as reducing its conductivity. It is also used as a part of a catalyst for preparing short-chain alcohols from feed gas. Rubidium carbonate glass has been extensively tested for use in anti-collision devices for motor vehicles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rubidium carbonate |
| Smältpunkt | 837°C |
| Färg | White |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 10 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metals basis) |
| Linjär formel | Rb2CO3 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| Formel vikt | 230.95 |
| Procent renhet | 99.8% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Rubidium carbonate, 99.8% (metals basis)
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Rubidium carbonate