Läs mer
Rubidium carbonate, 99%, pure
Produktkod. p-2692139 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10115620
Brand: Thermo Scientific Acros 317150250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 584-09-8
Molekylformel CO3Rb2
Molekylvikt (g/mol) 230.94
MDL-nummer MFCD00011188
InChI-nyckel WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Synonym rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
PubChem CID 11431
IUPAC-namn rubidium(1+);carbonate
LEDER [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubidium carbonate
Smältpunkt 837°C
Namnnotering 99%
Färg White
Fysisk form Powder
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 98.5% min. (ex Rb)
Linjär formel Rb2CO3
Löslighetsinformation Solubility in water: 4500g/L (20°C)
Formel vikt 230.95
Procent renhet 99%
Kvalitet Pure
Förpackning Glass bottle