Läs mer
Rubidiumkarbonat, 99 %
Produktkod. 15453047
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453047 100 g 100g
15433047 5 g 5g
15443047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15453047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12240.22
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230,94 g/mol
Rubidiumkarbonat används som råmaterial för framställning av rubidiummetall och olika rubidiumsalter, för tillverkning av specialglas, för tillverkning av mikroceller med hög energidensitet och kristallscintillationsräknare. Det används också som en del av en katalysator för framställning av kortkedjiga alkoholer från matargas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Rubidiumkarbonat används som råmaterial för framställning av rubidiummetall och olika rubidiumsalter, för tillverkning av specialglas, för tillverkning av mikroceller med hög energidensitet och kristallscintillationsräknare. Det används också som en del av en katalysator för framställning av kortkedjiga alkoholer från matargas.
Löslighet Lösligt i
vatten4500 g/L vid 20 °C.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara under torr inert gas. Förvaras åtskilt från baser, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 584-09-8
Molekylformel CO3Rb2
Molekylvikt (g/mol) 230.94
MDL-nummer MFCD00011188
InChI-nyckel WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Synonym rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
PubChem CID 11431
LEDER [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubidium carbonate
Smältpunkt 837 °C
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Känslighet Mycket hygroskopisk
Linjär formel Rb2CO3
Löslighetsinformation Löslig i vatten4500g/L @20 °C.
IUPAC-namn rubidium(1+);karbonat
Formel vikt 230.95
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rubidium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, dirubidium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.