Läs mer
Rubidium carbonate, 99%
Beskrivning
Rubidiumkarbonat används som råmaterial för framställning av rubidiummetall och olika rubidiumsalter, för tillverkning av specialglas, för tillverkning av mikroceller med hög energidensitet och kristallscintillationsräknare. Det används också som en del av en katalysator för framställning av kortkedjiga alkoholer från matargas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Rubidium carbonate is used as a raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of special glass, for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters. It is also used as a part of a catalyst for preparing short-chain alcohols from feed gas.
Solubility
Soluble in water4500 g/L @20°C.
Notes
Hygroscopic. Store under dry inert gas. Store away from bases, water/ moisture.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rubidium carbonate |
| Smältpunkt | 837°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Linjär formel | Rb2CO3 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water4500g/L @20°C. |
| IUPAC-namn | dirubidium(1+) carbonate |
| Formel vikt | 230.95 |
| Procent renhet | 99% |
| Odör | Odorless |
| Känslighet | Very Hygroscopic |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.