Läs mer
Rubidiumkarbonat, Puratronic™, 99,975 % (metallbas)
Produktkod. 11336128
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11336128 5 g 5g
11326128 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011105.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230,94 g/mol
Den finner det användbar som ett råmaterial för framställning av rubidiummetall och olika rubidiumsalter, för tillverkning av specialglas, för tillverkning av mikroceller med hög energidensitet och kristallscintillationsräknare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 584-09-8
Molekylformel CO3Rb2
Molekylvikt (g/mol) 230.94
MDL-nummer MFCD00011188
InChI-nyckel WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Synonym rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
PubChem CID 11431
LEDER [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubidium carbonate
Smältpunkt 837 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Odör Luktfritt
Känslighet Mycket hygroskopisk
Utseende Vitt pulver
Analysprocentintervall 99,975 % (metallbaserad bas)
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 20 °C 4500 g/L.
IUPAC-namn rubidium(1+);karbonat
Formel vikt 230.95
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.