Läs mer
Rubidiumkarbonat, Puratronic™ , 99,975 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4782101
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11326128
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011105.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
Den finner det användbar som ett råmaterial för framställning av rubidiummetall och olika rubidiumsalter, för tillverkning av specialglas, för tillverkning av mikroceller med hög energidensitet och kristallscintillationsräknare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 584-09-8
Molekylformel CO3Rb2
Molekylvikt (g/mol) 230.94
MDL-nummer MFCD00011188
InChI-nyckel WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Synonym rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
PubChem CID 11431
LEDER [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubidium carbonate
Smältpunkt 837°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.975% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water at 20°C 4500g/L.
IUPAC-namn rubidium(1+);karbonat
Formel vikt 230.95
Odör Odorless
Känslighet Very Hygroscopic
Utseende White powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.