Läs mer
Melford Rubidiumklorid
Produktkod. 30018765
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30018765 10 g
1 options
Produktkod. 30018765 Leverantör Melford Leverantörsnummer R7100010.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 7791-11-9
  • Molekylformel: RbCl
  • Molekylvikt: 120,9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubidium Chloride
CAS 11-9-7791
Kvantitet 10 g
Molekylformel RbCl