Läs mer
Rubidiumklorid, 99,8 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11340719
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11340719 10 g 10g
11350719 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11340719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010563.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7791-11-9 | ClRb | 120.92 g/mol
Rubidiumklorid är den mest använda rubidiumföreningen och finner användning inom olika områden, allt från elektrokemi till molekylärbiologi. Det är en effektiv icke-invasiv biomarkör; ökar dopamin- och noradrenalinnivåerna, och användbar för anergiska och apatiska depressiva. Farmaceutiska kompositioner har använts som antidepressiva medel i Europa. Det används inom biokemi för att få celler att ta upp DNA. Denna förening ökar cellens kompetens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11-9-7791
Molekylformel ClRb
Molekylvikt (g/mol) 120.92
MDL-nummer MFCD00011187
InChI-nyckel FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
IUPAC-namn rubidium(l+);klorid
LEDER [Cl-].[Rb+]
Specifikationer
Kokpunkt 1390°C
Kemiskt namn eller material Rubidium chloride
Smältpunkt 718°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.8% (metals basis)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel RbCl
Merck Index 14,8284
Löslighetsinformation Soluble in water. Sparingly soluble in methanol.
Formel vikt 120.92
Procent renhet 99.8%
Brytningsindex 1.493
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.800
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.