Läs mer
Rubidiumklorid, 99,8 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Rubidiumklorid är den mest använda rubidiumföreningen och finner användning inom olika områden, allt från elektrokemi till molekylärbiologi. Det är en effektiv icke-invasiv biomarkör; ökar dopamin- och noradrenalinnivåerna, och användbar för anergiska och apatiska depressiva. Farmaceutiska kompositioner har använts som antidepressiva medel i Europa. Det används inom biokemi för att få celler att ta upp DNA. Denna förening ökar cellens kompetens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1390°C |
| Kemiskt namn eller material | Rubidium chloride |
| Smältpunkt | 718°C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 50 g |
| Analysprocentintervall | 99.8% (metals basis) |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Linjär formel | RbCl |
| Merck Index | 14,8284 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.