Läs mer
Rubidium chloride, 99.8+%, (trace metal basis)
Produktkod. 10358720 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10358720 10 g Glasflaska 10g
10410291 50 g Glasflaska 50g
11984191 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10358720 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 201260100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7791-11-9 | ClRb | 120.92 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11-9-7791
Molekylformel ClRb
Molekylvikt (g/mol) 120.92
MDL-nummer MFCD00011187
InChI-nyckel FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
LEDER [Cl-].[Rb+]
Specifikationer
Kokpunkt 1390.0°C
Kemiskt namn eller material Rubidium chloride
Smältpunkt 718.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.8+%
Linjär formel RbCl
Merck Index 15,8417
Löslighetsinformation Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols
IUPAC-namn rubidium(1+)klorid
Formel vikt 120.92
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.