Läs mer
Rubidium chloride, 99% (metals basis)
Beskrivning
Det används för att testa perklorsyra i laboratorier och är en källa till rubidium. Rubidiumklorid används som katalysator och tillsats i bensin. Det har använts för att förbereda molekylära nanotrådar för enheter i nanoskala. Ett tunt lager av rubidiumklorid förbättrar egenskaperna hos organiska lysdioder. Rubidiumklorid spelar också en viktig roll för förbättring av minneslagringsegenskapen. Det är en utmärkt icke-invasiv biomarkör och används i biomedicinsk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kokpunkt | 1390°C |
| Kemiskt namn eller material | Rubidium chloride |
| Smältpunkt | 718°C |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 25 g |
| Analysprocentintervall | 99% (metals basis) |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Merck Index | 14,8284 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water; Practically insoluble in alcohol. |
| IUPAC-namn | rubidium(l+);klorid |
| Mehr anzeigen |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.