Läs mer
Rubidium chloride, 99% (metals basis)
Produktkod. p-7049099
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 15421027
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012892.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Testning av perklorsyra, rubidiumkälla, katalysator
Det används för att testa perklorsyra i laboratorier och är en källa till rubidium. Rubidiumklorid används som katalysator och tillsats i bensin. Det har använts för att förbereda molekylära nanotrådar för enheter i nanoskala. Ett tunt lager av rubidiumklorid förbättrar egenskaperna hos organiska lysdioder. Rubidiumklorid spelar också en viktig roll för förbättring av minneslagringsegenskapen. Det är en utmärkt icke-invasiv biomarkör och används i biomedicinsk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11-9-7791
Molekylformel ClRb
Molekylvikt (g/mol) 120.92
MDL-nummer MFCD00011187
InChI-nyckel FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
LEDER [Cl-].[Rb+]
Specifikationer
Kokpunkt 1390°C
Kemiskt namn eller material Rubidium chloride
Smältpunkt 718°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99% (metals basis)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,8284
Löslighetsinformation Soluble in water; Practically insoluble in alcohol.
IUPAC-namn rubidium(l+);klorid
Formel vikt 120.92
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.493
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.800 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.