Specifikationer
| Kokpunkt | 1390°C |
| Smältpunkt | 718°C |
| CAS | 11-9-7791 |
| Färg | White |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | ClRb |
| MDL-nummer | MFCD00011187 |
| Synonym | rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride |
| InChI-nyckel | FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M |
| Visa mer |