Läs mer
Rubidiumklorid, metall min. 99 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11486202 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486202 5 g 5g
11496202 10 g 10g
11406212 50 g 50g
11416212 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11486202 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210282505
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lösningarna kan vara något disiga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11-9-7791
Molekylformel ClRb
Molekylvikt (g/mol) 120.92
MDL-nummer MFCD00011187
InChI-nyckel FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
IUPAC-namn rubidium(1+)klorid
LEDER [Cl-].[Rb+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubidium Chloride
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall Metal min. 99%.
Formel vikt 120.9