Läs mer
Rubidium chloride, Puratronic™, 99.975% (metals basis)
Produktkod. 11376997
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376997 50 g 50g
11366997 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010851.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7791-11-9 | ClRb | 120.92 g/mol
Rubidiumklorid är den mest använda rubidiumföreningen och hittar sina tillämpningar inom olika områden, allt från elektrokemi till molekylärbiologi. Det används som en icke-invasiv biomarkör, anergiska och apatiska depressiva medel inom biologin; Dessutom används lämplig beredning av detta salt som en radioaktiv isotop för att studera hjärtmuskelns perfusion. Inom biokemi används det för att få celler att ta upp DNA.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11-9-7791
Molekylformel ClRb
Molekylvikt (g/mol) 120.92
MDL-nummer MFCD00011187
InChI-nyckel FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
IUPAC-namn rubidium(1+)klorid
LEDER [Cl-].[Rb+]
Specifikationer
Kokpunkt 1390°C
Kemiskt namn eller material Rubidium chloride
Smältpunkt 718°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.975% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 120.92
Odör Odorless
Brytningsindex 1.493
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystals
Densitet 2.8
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.