Läs mer
Rubidiumfluorid, Puratronic™ , 99,975 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11327607
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327607 10 g 10g
11337607 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012873.09
Request Bulk or Custom Format
Som råmaterial för framställning av rubidiummetall och olika rubidiumsalter, för tillverkning av katalysatorer och för tillverkning av mikroceller med hög energidensitet och kristallscintillationsräknare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-74-7
Molekylformel FRb
Molekylvikt (g/mol) 104.466
MDL-nummer MFCD00011191
InChI-nyckel AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium fluoride, rubidium fluoride rbf, rubidium monofluoride, rubidium 1+ fluoride, rubidium 1+ ion fluoride, rubidium fluoride, anhydrous, unii-63564tnj4r, acmc-20ajsd, rubidium i fluoride, rubidium fluoride, rbf
PubChem CID 83473
IUPAC-namn rubidium(1+);fluorid
LEDER [F-].[Rb+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubidium fluoride
Smältpunkt 795°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel RbF
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formel vikt 104.47
Procent renhet 99.975%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Brytningsindex 1.398
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.557 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.