Läs mer
Rubidium hydroxide, 50% w/w aq. soln., 99.6+% (metals basis)
Produktkod. 11335799
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11335799 10 g 10g
11345799 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11335799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010565.NC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1310-82-3 | HORb | 102.48 g/mol
Rubidiumhydroxid används för att ge fyrverkerier en violett färg. Det är en anmärkningsvärd mellanprodukt i syntesen av andra rubidiumföreningar. Den används i fotografering och lagringsbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-82-3
Molekylformel HORb
Molekylvikt (g/mol) 102.48
MDL-nummer MFCD00011194
InChI-nyckel CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium hydroxide, rubidium hydroxide rb oh, rboh, rubidium 1+ hydroxide, rubidium hydroxide solution, rubidiumol, rubidium hydoxide, rubidium hydroxide sup 81 rb, rubidium monohydroxide, rb.ho
PubChem CID 62393
ChEBI CHEBI:32108
IUPAC-namn rubidium(1+);hydroxid
LEDER [OH-].[Rb+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubidium hydroxide
Färg Gult
Fysisk form Vätska
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel RbOH
UN-nummer UN2677
Merck Index 14,8285
Löslighetsinformation Soluble in ethanol and water.
Formel vikt 102.48 (Anhydrous)
Procent renhet ≥99.6%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.