Läs mer
Rubidium hydroxide hydrate, 99% (metals basis)
Produktkod. p-7049247
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11326858
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013481.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Oxidativ kloreringskatalysator
Oxidativ kloreringskatalysator. Rubidiumhydroxidhydrat används i fyrverkerier istället för rent rubidium för att få violett färg, därigenom förhindrar det slöseri med dyrt grundämne rubidium. Det fungerar som en mellanprodukt i syntesen av andra rubidiumföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12026-05-0
Molekylformel HORb
Molekylvikt (g/mol) 102.48
MDL-nummer MFCD00011194
InChI-nyckel CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium hydroxide hydrate, rb.ho.h2o, rubidium hydroxide monohydrate, rubidium hydroxide-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate hydroxide, rubidium hydroxide rb oh , hydrate 9ci, rubidium hydroxide hydrate, fused solid-rb
PubChem CID 16212572
IUPAC-namn rubidium(1+);hydroxid;hydrat
LEDER [OH-].[Rb+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubidium hydroxide hydrate
Färg Vitt till grått
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel RbOH·xH2O
UN-nummer UN2678
Merck Index 14,8285
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vikt 102.48 (Anhydrous)
Procent renhet 99%
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rubidium hydroxide hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Rubidium hydroxide hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.