Läs mer
Rubidium iodide, 99.8% (metals basis)
Produktkod. 11356868
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356868 50 g 50g
11366868 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013497.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-29-6 | IRb | 212.372 g/mol
Rubidiumjodid används för att göra metallrubidium och andra rubidiumsalter. Det används också vid tillverkning av specialglas, miniatyr högenergibatteri och kristallscintillationsräknare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-29-6
Molekylformel IRb
Molekylvikt (g/mol) 212.372
MDL-nummer MFCD00011192
InChI-nyckel WFUBYPSJBBQSOU-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium iodide, rubidium-iodid, rubidium jodatum, unii-18cyw0vl2x, rubidium 1+ iodide, rubidium 1+ ion iodide, 18cyw0vl2x, i.rb, acmc-20ajs7
PubChem CID 3423208
IUPAC-namn rubidium(1+);jodid
LEDER [Rb+].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1300°C
Kemiskt namn eller material Rubidium iodide
Smältpunkt 647°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.8% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and alkali aqueous solution.
Formel vikt 212.37
Odör Odorless
Brytningsindex 1.6474
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystalline
Densitet 3.55
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.