Läs mer
Rubidium iodide, 99.8% (metals basis)
Produktkod. p-4407779
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11366868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013497.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7790-29-6 | IRb | 212.372 g/mol
Rubidiumjodid används för att göra metallrubidium och andra rubidiumsalter. Det används också vid tillverkning av specialglas, miniatyr högenergibatteri och kristallscintillationsräknare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-29-6
Molekylformel IRb
Molekylvikt (g/mol) 212.372
MDL-nummer MFCD00011192
InChI-nyckel WFUBYPSJBBQSOU-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium iodide, rubidium-iodid, rubidium jodatum, unii-18cyw0vl2x, rubidium 1+ iodide, rubidium 1+ ion iodide, 18cyw0vl2x, i.rb, acmc-20ajs7
PubChem CID 3423208
IUPAC-namn rubidium(1+);jodid
LEDER [Rb+].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1300°C
Kemiskt namn eller material Rubidium iodide
Smältpunkt 647°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.8% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and alkali aqueous solution.
Formel vikt 212.37
Odör Odorless
Brytningsindex 1.6474
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystalline
Densitet 3.55 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.