Läs mer
Rubidium nitrate, 99%
Produktkod. 11317627
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11317627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012889.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 13126-12-0 | NO3Rb | 147.47 g/mol
Rubidiumnitrat används i infraröd strålning som producerar pyrotekniska kompositioner som ett färgämne och ett oxidationsmedel. Det används också som råmaterial för framställning av andra rubidiumföreningar och rubidiummetall, för tillverkning av katalysatorer och i scintillationsräknare. Det används sällan i fyrverkerier för att producera en röd-violett färg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13126-12-0
Molekylformel NO3Rb
Molekylvikt (g/mol) 147.47
MDL-nummer MFCD00011193
InChI-nyckel RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
PubChem CID 25731
IUPAC-namn rubidium(1+);nitrat
LEDER [Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubidium nitrate
Smältpunkt 310°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1477
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Very soluble in nitric acid.
Formel vikt 147.47
Procent renhet 99.8%
Brytningsindex 1.52
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.11 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.