Läs mer
Rubidium nitrate, 99.8%, pure
Produktkod. 10139793 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10139793 50 g Glasflaska 50g
10033450 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10139793 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 300070500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13126-12-0 | NO3Rb | 147.47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13126-12-0
Molekylformel NO3Rb
Molekylvikt (g/mol) 147.47
MDL-nummer MFCD00011193
InChI-nyckel RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
PubChem CID 25731
LEDER [Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubidium nitrate
Smältpunkt 310.0°C
Namnnotering Pure
Färg Vitt
Fysisk form Needle-like Crystalline Solid
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.80%
Linjär formel RbNO3
Löslighetsinformation Solubility in water: 44.28 g/100mL (16°C). Other solubilities: slightly soluble in acetone, very soluble in hno3
IUPAC-namn rubidium(1+)nitrat
Formel vikt 147.48
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Densitet 3.11, 3.1100g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rubidium nitrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.