Läs mer
Rubidiumnitrat, 99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Rubidiumnitrat används i infraröd strålning som producerar pyrotekniska kompositioner som färgämne och oxidationsmedel, t.ex. i lockbeten och belysningsbloss. Det används också som råmaterial för framställning av andra rubidiumföreningar och rubidiummetall, för tillverkning av katalysatorer och i scintillationsräknare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rubidium nitrate |
| Smältpunkt | 310°C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 25 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| UN-nummer | UN1477 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water; Slightly soluble in acetone; Very soluble in HNO3 |
| IUPAC-namn | rubidium(1+);nitrat |
| Formel vikt | 147.47 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.