Läs mer
Rubidiumnitrat, Puratronic™ , 99,975 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11386997
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386997 1 g 1g
11396997 10 g 10g
11307007 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11386997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010852.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13126-12-0 | NO3Rb | 147.47 g/mol
Rubidiumnitrat används i infraröd strålning som producerar pyrotekniska kompositioner. Det fungerar som ett färgämne och ett oxidationsmedel, särskilt i lockbeten och belysningsblossar. Vidare används det som utgångsmaterial vid framställning av andra rubidiumföreningar och rubidiummetall, som används för framställning av katalysatorer och i scintillationsräknare. Utöver detta används det i fyrverkerier för att producera en röd-violett färg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13126-12-0
Molekylformel NO3Rb
Molekylvikt (g/mol) 147.47
MDL-nummer MFCD00011193
InChI-nyckel RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
PubChem CID 25731
LEDER [Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubidium nitrate
Smältpunkt 310°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1477
IUPAC-namn rubidium(1+)nitrat
Formel vikt 147.47
Procent renhet 99.975%
Kvalitet Puratronic
Brytningsindex 1.52
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.11g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.