Läs mer
Rubidium perchlorate, anhydrous, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048837
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11331728
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011628.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ett perkloratoxidationsmedel. Rubidiumperklorat som valts eftersom dess utfällning ger en utmärkt separation från strontium och eftersom det också är en accepterad vägningsform för rubidium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13510-42-4
Molekylformel ClO4Rb
Molekylvikt (g/mol) 184.914
MDL-nummer MFCD00016294
InChI-nyckel NQYGGOOZLKJKPS-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium perchlorate, rubidium 1+ ion perchlorate, perchloric acid, rubidium salt, rubidiumperchlorat, perchloric acid, rubidium salt 1:1, clo4.rb, rubidium chlorate vii, acmc-20ajs4, perchloric acid rubidium salt, rubidium 1+ perchlorate ion
PubChem CID 23673707
IUPAC-namn rubidium(1+);perchlorate
LEDER [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Rb+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubidium perchlorate
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
UN-nummer UN1481
Formel vikt 184.94
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.4701
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.