Läs mer
Rubidium, plasmastandardlösning, Rb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals , Specpure™
Produktkod. 11381449
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381449 50 mL 50ml
11391449 100 mL 100ml
11400380 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11381449 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013872.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 584-09-8 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylformel CO3Rb2
Molekylvikt (g/mol) 230.94
MDL-nummer MFCD00011188
InChI-nyckel WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 11431
IUPAC-namn dirubidium(1+)karbonat
LEDER [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubidium
Ångtryck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Kvantitet 50 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Rubidium carbonate: 0.14%; Water: 94.86%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.