Läs mer
Rubidiumstandard: Rb @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17939169
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17939169 500 ml
17908299 50 ml
17957569 100 ml
17978979 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17939169 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPRBN500
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Rubidiumstandard: Rb @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubidium
CAS 7440-17-7
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Rubidium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Rb
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Rb
InChI formel InChI=1S/Rb
LEDER [Rb]
IUPAC-namn Rubidium
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 85.468
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 84.912 g/mol