Läs mer
Rubidiumstandard: Rb @ 10000 μg/ml i 5 % HNO3
Produktkod. 30313550
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30313550 100 ml 100ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30313550 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTRBN100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubidium
CAS 7440-17-7
Analyt- eller komponentnamn Rubidium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Rb
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Synonym Rb
InChI formel InChI=1 S/Rb
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [Rb]
Element Rb
IUPAC-namn Rubidium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 85.468
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 84.912