Läs mer
Rubidium sulfate, 99% (metals basis)
Beskrivning
Rubidiumsulfat används i hematologifärgning. Det används också som råmaterial för att göra olika typer av rubidiumsalter. Den är smält på en keramisk pärla och används som termojonisk detektor. Det används också som en renande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rubidium sulfate |
| Smältpunkt | 1050°C |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 500 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Synonym | rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate |
| Löslighetsinformation | Soluble in water (424mg/ml at 10°C). |
| Formel vikt | 267 |
| Procent renhet | 99% |
| Odör | Odorless |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.