Läs mer
Rubidium sulfate, 99% (metals basis)
Produktkod. p-7049249
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11316868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013493.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7488-54-2 | H2O4RbS | 183.54 g/mol
Rubidiumsulfat används i hematologifärgning. Det används också som råmaterial för att göra olika typer av rubidiumsalter. Den är smält på en keramisk pärla och används som termojonisk detektor. Det används också som en renande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7488-54-2
Molekylformel H2O4RbS
Molekylvikt (g/mol) 183.54
MDL-nummer MFCD00011190
InChI-nyckel XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 197088
IUPAC-namn svavelsyra rubidium
LEDER [Rb].OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubidium sulfate
Smältpunkt 1050°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Synonym rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate
Löslighetsinformation Soluble in water (424mg/ml at 10°C).
Formel vikt 267
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.513
Densitet 3.613 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.