Läs mer
Rubidiumtetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11455746
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455746 25 g 25g
11445746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20817.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18909-68-7 | BF4Rb | 172.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18909-68-7
Molekylformel BF4Rb
Molekylvikt (g/mol) 172.27
MDL-nummer MFCD00083071
InChI-nyckel MERZTPVDEIGCOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubidium tetrafluoroborate, rubidium 1+ tetrafluoroborate, rubidium fluoroborate, rubidium boron fluoride, borate 1-, rubidium, acmc-1bu19, rubidium 1+ ion tetrafluoroborate
PubChem CID 23696894
IUPAC-namn rubidium(1+)tetrafluorboranid
LEDER [Rb+].F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubidium tetrafluoroborate
Kvantitet 25 g
Linjär formel RbBF4
Formel vikt 172.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.