Läs mer
uvex Rubiflex ESD NB35A Kemikalieskyddshandskar
Produktkod. 17720988 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17720988 6
17200511 7
17210511 8
17220511 9
17230511 10
17240511 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17720988 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6095406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2185.00 SEK
    2069.82 SEK / 10 par
    Save 115.18 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lätta, antistatiska strumpstickade NBR kemikalieskyddshandskar är idealiska för applikationer där höga elektrostatiska urladdningsegenskaper krävs, förutom skydd mot fett, mineraloljor och olika kemikalier.
  • Kemikalieskyddshandskar med antistatisk strumpstickning
  • Helbelagd med speciell ledande, 0,40 mm NBR-beläggning
  • Bomull interlock/kol stödjande material ökar komforten
  • Ergonomisk passform är extremt flexibel för taktil känslighet
  • Uppfyller gällande standard DIN EN 16350:2014
  • Kontaktresistans mindre än 10 8 ohm
  • Förbättrat grepp i fuktiga eller våta områden
  • Beständig mot fett, mineraloljor och olika kemikalier
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
  • Idealisk för användning i potentiellt explosiva miljöer och ESD-miljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) DIN EN 16350:2014
Användningsområden Lab
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Svart
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material NBR
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp ESD handskar
Storlek 6
Sterilitet Icke-steril
EN388 Standard 2111X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKLOPT
För användning med (applikation) Fordon, kemikaliehantering, elektrostatisk urladdning, plastbearbetning och raffinaderier
Kön Unisex
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Bomull, kol
Serie Rubiflex ESD NB35A
Längd (metrisk) 35 cm