Läs mer
uvex Rubiflex ESD NB35A Kemikalieskyddshandskar
Produktkod. p-7230511 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Produktkod. 17720988
Brand: uvex 6095406
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätta, antistatiska strumpstickade NBR kemikalieskyddshandskar är idealiska för applikationer där höga elektrostatiska urladdningsegenskaper krävs, förutom skydd mot fett, mineraloljor och olika kemikalier.
  • Kemikalieskyddshandskar med antistatisk strumpstickning
  • Helbelagd med speciell ledande, 0,40 mm NBR-beläggning
  • Bomull interlock/kol stödjande material ökar komforten
  • Ergonomisk passform är extremt flexibel för taktil känslighet
  • Uppfyller gällande standard DIN EN 16350:2014
  • Kontaktresistans mindre än 10 8 ohm
  • Förbättrat grepp i fuktiga eller våta områden
  • Beständig mot fett, mineraloljor och olika kemikalier
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
  • Idealisk för användning i potentiellt explosiva miljöer och ESD-miljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) DIN EN 16350:2014
Användningsområden Lab
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Svart
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material NBR
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp ESD handskar
Storlek 6
Sterilitet Icke-steril
EN388 Standard 2111X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKLOPT
För användning med (applikation) Fordon, kemikaliehantering, elektrostatisk urladdning, plastbearbetning och raffinaderier
Kön Unisex
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Bomull, kol
Serie Rubiflex ESD NB35A
Längd (metrisk) 35 cm