Läs mer
uvex Rubiflex NB 3501 säkerhetshandskar
Produktkod. 17290411 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
10 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17290411 9 10 par
17270411 7 -
17280411 8 -
17200421 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17290411 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6024109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00 SEK
    1251.29 SEK / 10 par
    Save 48.71 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 09-10-2026
Lättviktshandskar med NBR-beläggning är mycket flexibla och har RUBIPOR-impregnering som andas med ett interlock-foder av bomull.
  • Full NBR-beläggning är mycket flexibel för uppgifter som kräver skicklighet
  • RUBIPOR-impregnering med andningsskydd
  • Interlock-foder i bomull
  • Beständig mot olja, fett, bränsle och aerosoler
  • Idealisk för användning i torra miljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial NBR
Färg Orange
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 9
EN388 Standard 0121X
För användning med (applikation) Besiktning, lättmetallarbete, underhåll och målning
Kön Unisex
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Bomull
Serie Rubiflex NB 3501
Längd (metrisk) 35 cm