Läs mer
uvex Rubiflex NB 3501 säkerhetshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
10 par
Beskrivning
- Full NBR-beläggning är mycket flexibel för uppgifter som kräver skicklighet
- RUBIPOR-impregnering med andningsskydd
- Interlock-foder i bomull
- Beständig mot olja, fett, bränsle och aerosoler
- Idealisk för användning i torra miljöer
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | NBR |
| Färg | Orange |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Kemikaliebeständiga handskar |
| Storlek | 7 |
| EN388 Standard | 0121X |
| För användning med (applikation) | Besiktning, lättmetallarbete, underhåll och målning |
| Kön | Unisex |
| Visa mer |