Läs mer
uvex Rubiflex NB27 säkerhetshandskar
Produktkod. 17220252 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
9
10
11
Förpackningsstorlek:
10 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
17220252 9 10 par
17230252 10 -
17210252 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17220252 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9893288
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 SEK
    1072.55 SEK / 10 par
    Save 42.45 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskarna har en speciell NBR-beläggning och full bomullsinterlock-foder för ett säkert grepp i fuktiga, oljiga eller feta arbetsmiljöer.
  • NBR-belagda skyddshandskar med interlock-foder av bomull
  • Slitstarka, hållbara handskar är mycket flexibla
  • Idealisk för tuffa jobb i fuktiga, oljiga eller feta arbetsmiljöer
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OEKO-TEX™ Standard 100
Användningsområden Lab
Beläggningsmaterial NBR
Färg Orange
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 9
EN388 Standard 3111X
För användning med (applikation) Inspektion, underhåll, metallbearbetning, målning och reparationer
Kön Unisex
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Bomull
Serie Rubiflex NB27
Längd (metrisk) 27 cm