Läs mer
uvex Rubiflex NB27 säkerhetshandskar
Produktkod. 17230252 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
9
10
11
Förpackningsstorlek:
10 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17230252 10 -
17220252 9 10 par
17210252 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17230252 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9893289
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 SEK
    1072.55 SEK / 10 par
    Save 42.45 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 09-10-2026
Handskarna har en speciell NBR-beläggning och full bomullsinterlock-foder för ett säkert grepp i fuktiga, oljiga eller feta arbetsmiljöer.
  • NBR-belagda skyddshandskar med interlock-foder av bomull
  • Slitstarka, hållbara handskar är mycket flexibla
  • Idealisk för tuffa jobb i fuktiga, oljiga eller feta arbetsmiljöer
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OEKO-TEX™ Standard 100
Användningsområden Lab
Beläggningsmaterial NBR
Färg Orange
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 10
EN388 Standard 3111X
För användning med (applikation) Inspektion, underhåll, metallbearbetning, målning och reparationer
Kön Unisex
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Bomull
Serie Rubiflex NB27
Längd (metrisk) 27 cm