Läs mer
uvex Rubiflex NB27 säkerhetshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
9
10
11
Förpackningsstorlek:
10 par
Beskrivning
- NBR-belagda skyddshandskar med interlock-foder av bomull
- Slitstarka, hållbara handskar är mycket flexibla
- Idealisk för tuffa jobb i fuktiga, oljiga eller feta arbetsmiljöer
- Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Användningsområden | Lab |
| Beläggningsmaterial | NBR |
| Färg | Orange |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Kemikaliebeständiga handskar |
| Storlek | 9 |
| EN388 Standard | 3111X |
| För användning med (applikation) | Inspektion, underhåll, metallbearbetning, målning och reparationer |
| Visa mer |