Läs mer
uvex Rubiflex NB60SZ Kemikalieskyddshandskar
Produktkod. 17200411 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
9
10
11
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17200411 9
17290242 10
17210411 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17200411 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6018060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5245.00 SEK
    5065.16 SEK / 10 par
    Save 179.84 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Full NBR-beläggning förstärkt med bomullsinterlock-stödmaterial för applikationer som kräver skydd mot kemikalier och mekaniska risker. Resår på handskmanschetten ger extra skydd genom att förhindra att faror kommer in i handsken.
  • Kemikalieskyddshandske med förlängd längd med förstärkt bomullsinterlock-foder
  • Bomullsfoder hjälper till att absorbera vattenånga
  • Extra elastisk krage i handskeändan
  • Resistent mot många kemikalier, syror, alkalier, mineraloljor och lösningsmedel
  • Lämplig för applikationer som kräver skydd mot kemikalier och mekaniska risker (ex. värme)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Manschettmaterial Elastisk
Användningsområden Lab
Beläggningsmaterial NBR
Färg Klart
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 9
EN388 Standard 2121X
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKOPT
För användning med (applikation) Kemikaliehantering, dräneringskonstruktion och kommunal städning
Kön Unisex
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Bomull
Serie Rubiflex NB60SZ
Längd (metrisk) 60 cm