Läs mer
uvex Rubiflex NB60SZ Kemikalieskyddshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
9
10
11
Beskrivning
- Kemikalieskyddshandske med förlängd längd med förstärkt bomullsinterlock-foder
- Bomullsfoder hjälper till att absorbera vattenånga
- Extra elastisk krage i handskeändan
- Resistent mot många kemikalier, syror, alkalier, mineraloljor och lösningsmedel
- Lämplig för applikationer som kräver skydd mot kemikalier och mekaniska risker (ex. värme)
Specifikationer
Specifikationer
| Manschettmaterial | Elastisk |
| Användningsområden | Lab |
| Beläggningsmaterial | NBR |
| Färg | Klart |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Kemikaliebeständiga handskar |
| Storlek | 11 |
| EN388 Standard | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Typ B |
| Visa mer |