Läs mer
Buerkle™ Rubiflex skyddshandskar
Produktkod. 15398076 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
37 cm
60 cm
Handske manschettstil:
Kort Gauntlet
Lång Guantlet
Förpackningsstorlek:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Handske manschettstil Förpackningsstorlek
15398076 37 cm Kort Gauntlet 1 par
11971641 60 cm Lång Guantlet 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
Produktkod. 15398076 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 25070002
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
Rubiflex skyddshandskar– med kort eller lång handske. Säkert att arbeta med fetter, mineraloljor, lösningsmedel och många syror och alkalier.
  • Skyddshandskar med kort eller lång handske
  • För fetter, mineraloljor, lösningsmedel och många syror och alkalier
  • Tillverkad av nitrilgummi
  • Mycket flexibel, mjuk vid beröring
  • Hög nötnings- och skärmotstånd
  • Bekväm bomullsinterlockinteriör
  • Till standard EN 374
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 374
Färg Klart
Material Nitrilgummi
Produkttyp Skyddshandskar
För användning med (applikation) Hantera fetter, mineraloljor, lösningsmedel, många syror och alkalier
Handske manschettstil Kort Gauntlet
Foder Bomull
Motståndskraftig mot Nötning och skärsår
Längd (metrisk) 37 cm