Läs mer
Buerkle™ Rubiflex skyddshandskar
Produktkod. p-7084534 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
37 cm
60 cm
Handske manschettstil:
Kort Gauntlet
Lång Guantlet
Förpackningsstorlek:
1 par
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
Produktkod. 15398076
Brand: Buerkle™ 25070002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
Rubiflex skyddshandskar– med kort eller lång handske. Säkert att arbeta med fetter, mineraloljor, lösningsmedel och många syror och alkalier.
  • Skyddshandskar med kort eller lång handske
  • För fetter, mineraloljor, lösningsmedel och många syror och alkalier
  • Tillverkad av nitrilgummi
  • Mycket flexibel, mjuk vid beröring
  • Hög nötnings- och skärmotstånd
  • Bekväm bomullsinterlockinteriör
  • Till standard EN 374
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 374
Färg Klart
Material Nitrilgummi
Produkttyp Skyddshandskar
För användning med (applikation) Hantera fetter, mineraloljor, lösningsmedel, många syror och alkalier
Handske manschettstil Kort Gauntlet
Foder Bomull
Motståndskraftig mot Nötning och skärsår
Längd (metrisk) 37 cm