Läs mer
uvex Rubiflex S NB27B Kemikalieskyddshandskar
Produktkod. 15347002 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
7
10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15347002 10
17230421 7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15347002 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6027110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00 SEK
    137.80 SEK / Paket med 1
    Save 9.20 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket lätta, slätstrukna kemikalieskyddshandskar av NBR ger skydd mot en lång rad kemiska och mekaniska risker. Handskar erbjuder en hög nivå av taktil känslighet för att göra dem kompatibla med pekskärmar.
  • Mycket lätta, slätstrukna NBR kemikalieskyddshandskar
  • Helbelagd med NBR-beläggning, ca 0,40 mm tjock
  • Högkvalitativt interlock bomullsstödmaterial ökar användarkomforten
  • Beständig mot fett, mineraloljor och en mängd olika kemikalier
  • Förbättrat grepp i fuktiga eller våta områden
  • Lämplig för drift av pekskärmar och livsmedelsbearbetning
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 10
EN388 Standard 2111X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKNOPT
För användning med (applikation) Fordon, kemikaliehantering, livsmedelsbearbetning, laboratoriearbete och målning
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Interlock bomull