Läs mer
uvex Rubiflex S NB27B Kemikalieskyddshandskar
Produktkod. 17230421 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
7
10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17230421 7
15347002 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17230421 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6027107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.00 SEK
    1378.51 SEK / 10 par
    Save 51.49 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket lätta, slätstrukna kemikalieskyddshandskar av NBR ger skydd mot en lång rad kemiska och mekaniska risker. Handskar erbjuder en hög nivå av taktil känslighet för att göra dem kompatibla med pekskärmar.
  • Mycket lätta, slätstrukna NBR kemikalieskyddshandskar
  • Helbelagd med NBR-beläggning, ca 0,40 mm tjock
  • Högkvalitativt interlock bomullsstödmaterial ökar användarkomforten
  • Beständig mot fett, mineraloljor och en mängd olika kemikalier
  • Förbättrat grepp i fuktiga eller våta områden
  • Lämplig för drift av pekskärmar och livsmedelsbearbetning
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OEKO-TEX™ Standard 100
Användningsområden Lab
Beläggningsmaterial NBR
Färg Blått
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 7
EN388 Standard 2111X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKNOPT
För användning med (applikation) Fordon, kemikaliehantering, livsmedelsbearbetning, laboratoriearbete och målning
Kön Unisex
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Interlock bomull
Serie Rubiflex S NB27B
Längd (metrisk) manschett 27 cm