Läs mer
uvex Rubiflex S NB27B Kemikalieskyddshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
7
10
Beskrivning
- Mycket lätta, slätstrukna NBR kemikalieskyddshandskar
- Helbelagd med NBR-beläggning, ca 0,40 mm tjock
- Högkvalitativt interlock bomullsstödmaterial ökar användarkomforten
- Beständig mot fett, mineraloljor och en mängd olika kemikalier
- Förbättrat grepp i fuktiga eller våta områden
- Lämplig för drift av pekskärmar och livsmedelsbearbetning
- Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Användningsområden | Lab |
| Beläggningsmaterial | NBR |
| Färg | Blått |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Kemikaliebeständiga handskar |
| Storlek | 7 |
| EN388 Standard | 2111X |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| Show More |