Läs mer
uvex Rubiflex S NB27S Kemikalieskyddshandskar
Produktkod. 17230242 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
8
9
10
11
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17230242 8
17270242 9
17240252 10
17240242 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17230242 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9893002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1670.00 SEK
    1609.00 SEK / 10 par
    Save 61.00 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskarna är helt belagda med NBR för kemikaliebeständighet och har en högkvalitativ bomullsinterlock-liner som ger värmeisolering för ökat mekaniskt skydd.
  • NBR-belagda skyddshandskar med förstärkt bomullsinterlock-stödmaterial
  • Tjockt, förstärkt foder ger isolering för värmeskydd
  • Resistent mot en mängd olika kemikalier, syror, alkalier, mineraloljor och lösningsmedel
  • Lämplig för applikationer som kräver skydd mot kemikalier och olika mekaniska risker
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Lab
Beläggningsmaterial NBR
Färg Klart
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 8
EN388 Standard 2121X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKNOPT
För användning med (applikation) Fordon, kemikaliehantering, livsmedelsbearbetning, maskindrift, metallbearbetning och sandblästring
Kön Unisex
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Bomull
Serie Rubiflex S NB27S
Längd (metrisk) 27 cm