Läs mer
uvex Rubiflex S NB27S Kemikalieskyddshandskar
Produktkod. p-7230489 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
8
9
10
11
Produktkod. 17230242
Brand: uvex 9893002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskarna är helt belagda med NBR för kemikaliebeständighet och har en högkvalitativ bomullsinterlock-liner som ger värmeisolering för ökat mekaniskt skydd.
  • NBR-belagda skyddshandskar med förstärkt bomullsinterlock-stödmaterial
  • Tjockt, förstärkt foder ger isolering för värmeskydd
  • Resistent mot en mängd olika kemikalier, syror, alkalier, mineraloljor och lösningsmedel
  • Lämplig för applikationer som kräver skydd mot kemikalier och olika mekaniska risker
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Lab
Beläggningsmaterial NBR
Färg Klart
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 8
EN388 Standard 2121X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKNOPT
För användning med (applikation) Fordon, kemikaliehantering, livsmedelsbearbetning, maskindrift, metallbearbetning och sandblästring
Kön Unisex
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Bomull
Serie Rubiflex S NB27S
Längd (metrisk) 27 cm